Learn More
HYDRANAL™ - Coulomat CG-K, Reagent for coulometric KF titration in ketones (catholyte solution), Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | HYDRANAL™ - Coulomat CG-K |
| Nota nome | Reagent for coulometric KF titration in ketones (catholyte solution) |
| Punti di ebollizione | 152°C |
| CAS min. % | ≥1.0000% |
| CAS max % | <5.0000% |
| CAS | 288-32-4, 68007-08-9, 97-99-4, 123-39-7, 7446-09-5 |
| Densità | 1.100 g/cm3 |
| Quantità | 1 Kit |
| CAS Min % | ≥10.0000% |
| Punto d'infiammabilità | 64°C |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- HYDRANAL-Coulomat CG-K
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: N-methylformamide, tetrahydro-2-furylmethanol; tetrahydrofurfuryl alcohol, imidazole, sulphur dioxid