Learn More
HYDRANAL™ - Coulomat CG, reagente per titolazione coulombometrica KF (soluzione catolita), Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
10 x 5 mL Ampules
6 x 25 mL
Dimensione della confezione:
50mL
pezzi 6
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | HYDRANAL™-Coulomat CG |
| CAS | 134227-25-1, 67-56-1, 14426-21-2, 7446-09-5 |
| Quantità | 6 x 25 mL |
| Punto d'infiammabilità | 14°C (57.2°F) |
| Numero UN | UN1230 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- HYDRANAL-Coulomat CG
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H311 + H331-Tossico a contatto con la pelle o se inalato.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H370-Provoca danni agli organi.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Diethanolamine hydrochloride, methanol,Ethanol, 2,2'-iminobis-, hydriodide, sulphur dioxide