Learn More
HYDRANAL™ - Coulomat E, Reagent for coulometric KF titration (ethanol-based), for cells with and without diaphragm, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
6 x 500 mL
missing translation for 'unitSize'
500mL
pezzi 6
Beschreibung
Vantaggi dei reagenti coulometrici Hydranal
- Facile da utilizzare
- Elevata precisione per individuare acqua in tracce
- Condizioni stabili del vaso di titolazione
- Ampia gamma di prodotti
- Lunga durata di conservazione (fino a cinque anni)
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale o nome chimico | HYDRANAL™ - Coulomat E |
| Nota nome | Reagent for coulometric KF titration (ethanol-based), for cells with and without diaphragm |
| Punti di ebollizione | 67°C |
| CAS min. % | ≥5.0000% |
| CAS max % | <10.0000% |
| CAS | 67-56-1, 7446-09-5, 111-42-2, 68007-08-9 |
| Densità | 0.980 g/cm3 |
| Quantità | 6 x 500 mL |
| CAS Min % | ≥10.0000% |
| Punto d'infiammabilità | 12°C |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- HYDRANAL-Coulomat E
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- H360D-Può nuocere al feto.
- H371-Può provocare danni agli organi.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: 2,2'-iminodiethanol;diethanolamine, methanol, sulphur dioxide, imidazole, ethanol; ethyl alcohol, 1
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur