Learn More
HYDRANAL™ - Coulomat Oil, reagente per titolazione coulombometrica KF in oli (soluzione anolita), consigliato per celle con diaframma, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
6 x 100 mL
6 x 500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
pezzi 6
Description
Vantaggi dei reagenti coulometrici Hydranal
- Facile da utilizzare
- Elevata precisione per individuare acqua in tracce
- Condizioni stabili del vaso di titolazione
- Ampia gamma di prodotti
- Lunga durata di conservazione (fino a cinque anni)
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | HYDRANAL™ - Coulomat Oil |
| Nota nome | Reagent for coulometric KF titration in oils (anolyte solution), preferred for cells with diaphragm |
| CAS min. % | ≥20.0000%, ≥1.0000% |
| CAS max % | <30.0000%, <5.0000%, <5.0000%, <20.0000% |
| CAS | 67-66-3, 288-32-4, 95-47-6, 7446-09-5 |
| Densità | 1.042 g/cm3 |
| Quantità | 6 x 100 mL |
| CAS Min % | ≥20.0000% |
| Punto d'infiammabilità | 8°C |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- HYDRANAL-Coulomat Oil
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- cancerogenicità Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H301 + H311 + H331-Tossico se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H360D-Può nuocere al feto.
- H370-Provoca danni agli organi.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: methanol, o-xylene,trichloromethane; chloroform, imidazole,1H-Imidazole monohydriodide, sulphur di