Learn More
HYDRANAL™ - CRM Water Standard 10.0, Certified reference material for Karl Fischer titration (water content 10 mg/g = 1.0%), Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15645825 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 x 8 mL
Dimensione della confezione:
80mL
Codice prodotto. 15645825
Marca: Honeywell-Hydranal 3442580ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
Materiale o nome chimico HYDRANAL™ - CRM Water Standard 10.0
Nota nome Certified reference material for Karl Fischer titration (water content 10 mg/g = 1.0%)
Punti di ebollizione 109°C
CAS min. % ≥20.0000%
CAS max % <30.0000%, <70.0000%
CAS 71-36-3, 108-32-7
Densità 1.000 g/cm3
Quantità 10 x 8 mL
CAS Min % ≥20.0000%
Punto d'infiammabilità 32°C
Note percentuale saggio effective water volumetric
Formula molecolare C8H10
Numero MDL MFCD00008519
Imballaggio Ampoule
InChI Key CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=CC=C1C
IUPAC Name 1,2-xylene
Molecular Weight (g/mol) 106.17
Grado Certified Reference Material
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HYDRANAL CRM Water Standard 10.0
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: propylene carbonate,o-xylene, butan-1-ol