Learn More
HYDRANAL™ - Formamide dry, solvente per titolazione KF, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7122065 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
pezzi 6
Codice prodotto. 15644360
Marca: Honeywell-Hydranal 347241L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Solvente per titolazione Karl Fischer
Vantaggi di HYDRANAL - Accessori
  • Ampia gamma di prodotti solubilizzanti per applicazioni su campioni speciali
  • Ampia gamma di prodotti tampone per applicazioni su campioni pH
  • Agenti essiccanti per la protezione cellulare e l'essiccazione dei gas vettori.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Formula molecolare CH3NO
Molecular Weight (g/mol) 45.04
Numero MDL MFCD00007941
InChI Key ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
IUPAC Name formamide
SMILES NC=O
Specifica
Materiale o nome chimico HYDRANAL™-Formamide dry
Densità 1.134g/mL at 25°C
CAS 75-12-7
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 175°C (347°F)
Formula lineare HCONH2
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 505995
Peso formulazione 45.04g/mol
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HYDRANAL-Formamide dry
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: formamide