Learn More
HYDRANAL™ - NEXTGEN Solvent FI, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 16812370 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
6L
Codice prodotto. 16812370
Marca: Honeywell Fluka 344326X1L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Medium for volumetric, two-component Karl Fischer titrations
  • Methanol-based
  • Free of Imidazole
  • Free of CMR Substances
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico HYDRANAL™ - NEXTGEN Solvent FI
CAS min. % ≥0.10%
Densità 0.9 g/cm3 (at 20°C)
pH 5 to 6
Forma fisica Liquid
CAS 147-85-3
Quantità 6 x 1 L
CAS max % ≤5%
Punto d'infiammabilità 11°C
Imballaggio Glass Bottle
Numero UN UN1230
Informazioni di solubilità Completely Miscible in Water
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HYDRANAL NEXTGEN Solvent FI
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: methanol, 2-Ethylimidazole, sulphur dioxide, L-Proline