Learn More
HYDRANAL™-Solvent E, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15634370 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
6 x 500 mL
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
500mL
pezzi 4
pezzi 6
Codice prodotto. 15634370
Marca: Honeywell-Hydranal 347306X1L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Medium for volumetric two-component Karl Fischer titration (ethanol-based)
Advantages of Hydranal two-component reagents:
  • High titration speed
  • Ideal accuracy for small amounts of water
  • High buffer capacity
  • Exact and stable titer
  • E-type reagents: reduced toxicity compared to methanol
  • Long shelf life (three years for titrants, five years for solvents)
Improved Composition
In two-component reagents the Karl Fisher reactants are separated into two solutions: the titrant and the solvent. Hydranal-Titrant contains iodine dissolved in an alcohol with a precisely defined concentration. Hydranal-Solvent is an alcoholic solution of sulfur dioxide and imidazole. The alcohol is either methanol for standard reagents or ethanol for E-type reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico HYDRANAL™-Solvent E
CAS 288-32-4, 111-42-2, 64-17-5, 7446-09-5
Densità 0.90g/mL
Quantità 6 x 1 L
Punto d'infiammabilità 12°C (53.6°F)
Numero MDL MFCD01867183
Numero UN UN1170
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HYDRANAL Solvent E
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol; ethyl alcohol, 2,2'-iminodiethanol; diethanolamine,imidazole, sulphurdioxide