Learn More
HYDRANAL™ - Titrant 2 E, Reagent for volumetric two-component Karl Fischer titration (ethanol based), Honeywell™ Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
pezzi 6
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | HYDRANAL™-Titrant 2 E |
| Densità | 0.83g/mL |
| Quantità | 1 L |
| Punto d'infiammabilità | 12°C (53.6°F) |
| Numero UN | UN1170 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- HYDRANAL Titrant 2 E
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol; ethyl alcohol, iodine, 1H-Imidazole monohydriodide