Learn More
HYDRANAL™ - Titrant 2 E, Reagent for volumetric two-component Karl Fischer titration (ethanol based), Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. p-7122064 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
pezzi 6
Codice prodotto. 15624360
Marca: Honeywell-Hydranal 347231L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
Materiale o nome chimico HYDRANAL™-Titrant 2 E
Densità 0.83g/mL
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 12°C (53.6°F)
Numero UN UN1170
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HYDRANAL Titrant 2 E
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol; ethyl alcohol, iodine, 1H-Imidazole monohydriodide