Learn More
HYDRANAL™ - Titrant 5 E, Reagent for volumetric two-component Karl Fischer titration (ethanol based), Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15664370 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
6 x 500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
500mL
pezzi 6
Codice prodotto. 15664370
Marca: Honeywell-Hydranal 347321L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Titrating agent for volumetric two-component Karl Fischer titration (ethanol-based)
Advantages of Hydranal two-component reagents:
  • High titration speed
  • Ideal accuracy for small amounts of water
  • High buffer capacity
  • Exact and stable titer
  • E-type reagents: reduced toxicity compared to methanol
  • Long shelf life (three years for titrants, five years for solvents)
Improved Composition
In two-component reagents the Karl Fisher reactants are separated into two solutions: the titrant and the solvent. Hydranal-Titrant contains iodine dissolved in an alcohol with a precisely defined concentration. Hydranal-Solvent is an alcoholic solution of sulfur dioxide and imidazole. The alcohol is either methanol for standard reagents or ethanol for E-type reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico HYDRANAL™-Titrant 5 E
Densità 0.89g/mL
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 12°C (53.6°F)
Numero UN UN1170
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HYDRANAL Titrant 5 E
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol, iodine, imidazole