Learn More
HYDRANAL™ - Titrant 5 E, Reagent for volumetric two-component Karl Fischer titration (ethanol based), Honeywell™ Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
6 x 500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
500mL
pezzi 6
Descrizione
Advantages of Hydranal two-component reagents:
- High titration speed
- Ideal accuracy for small amounts of water
- High buffer capacity
- Exact and stable titer
- E-type reagents: reduced toxicity compared to methanol
- Long shelf life (three years for titrants, five years for solvents)
Improved Composition
In two-component reagents the Karl Fisher reactants are separated into two solutions: the titrant and the solvent. Hydranal-Titrant contains iodine dissolved in an alcohol with a precisely defined concentration. Hydranal-Solvent is an alcoholic solution of sulfur dioxide and imidazole. The alcohol is either methanol for standard reagents or ethanol for E-type reagents.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | HYDRANAL™-Titrant 5 E |
| Densità | 0.89g/mL |
| Quantità | 2.5 L |
| Punto d'infiammabilità | 12°C (53.6°F) |
| Numero UN | UN1170 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- HYDRANAL Titrant 5 E
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol, iodine, 1H-Imidazole monohydriodide