Learn More
HYDRANAL™-Water-in-methanol 5.0, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15604430 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
500mL
pezzi 6
Codice prodotto. 15604430
Marca: Honeywell-Hydranal 34802500ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Titrating agent for volumetric back titration according to Karl Fischer, 5.00 mg/mL ± 0.05 mg/mL water in methanol
Vantaggi di HYDRANAL - Accessori
  • Ampia gamma di prodotti solubilizzanti per applicazioni su campioni speciali
  • Ampia gamma di prodotti tampone per applicazioni su campioni pH
  • Agenti essiccanti per la protezione cellulare e l'essiccazione dei gas vettori.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Formula molecolare CH4O
Molecular Weight (g/mol) 32.04
Numero MDL MFCD00004595
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC Name metanolo
SMILES CO
Specifica
Materiale o nome chimico HYDRANAL™-Water-in-methanol 5.0
CAS 7732-18-5
Quantità 500 mL
Punto d'infiammabilità 9°C (48.2°F)
Numero UN UN1230
Beilstein 3662861
Peso formulazione 32.04g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HYDRANAL Water-in-methanol 5.0
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: methanol