missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HYDRANAL™ - Water Standard 1.0, Standard for Karl Fischer titration (water content 1 mg/g = 0.1%), verified against NIST SRM 2890 & NMIJ CRM 4222, Honeywell™ Fluka™

Codice prodotto. 15775262 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
40 mL
Dimensione della confezione:
40mL
pezzi 6
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15775262

Marca: Honeywell-Hydranal 3482840ML

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Materiale o nome chimico HYDRANAL™-Water Standard 1.0
CAS 108-32-7, 100-66-3
Quantità 40 mL
Punto d'infiammabilità 43°C (109.4°F)
Numero UN UN2222
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HYDRANAL Water Standard 1.0
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene:
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato