Learn More
Juchheim Laborgeraete™ Supporto telescopico da banco idraulico
Codice prodotto. 11342590
Click to view available options
Product Type:
Piattaforma elevatrice da laboratorio idraulica
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11342590
Marca: Juchheim Laborgeraete™ 02297
Solo null disponibili
Specifica
Dimensioni (L x P) 200 x 230 mm
Larghezza (sistema metrico) base 200 x 230 mm
Include 1 bullone filettato, 2 dadi M6, 2 molle di tensione, 1 bock (destra), 1 bock (sinistra), 2 viti M5 x 12, 6 dadi M6, disco a U con diametro da 6 mm, 1 short guide pins perm., 1 cuscinetto, 4 barre individuali in basso, 4 barre individuali in alto, 1 barra doppia nella parte inferiore, 1 barra doppia nella parte superiore, 1 barra guida nella parte inferiore destra, 1 barra guida nella parte superiore destra, 1 guida nella parte inferiore sinistra, 1 barraTappi a capsula per flaconcini per autocampionatore da guida nella parte superiore sinistra, 1 piastra base, 4 piedi in gomma, 4 viti M5 x 16, 1 piastra di copertura, 4 viti M5 x 12, 1 guide pins cyl. long
Product Type Piattaforma elevatrice da laboratorio idraulica