Learn More
Hydrazine dihydrochloride, 98+%
Codice prodotto. 11332988
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 11332988
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 032725.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
For Use As Chlorine Scavenger in Hcl Gas Streams | CAS: 5341-61-7 | ClH5N2 | 68.50 g/mol
Hydrazine dihydrochloride is used as chlorine scavenger in HCl gas streams.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5341-61-7
Formula molecolare ClH5N2
Molecular Weight (g/mol) 68.50
Numero MDL MFCD00064543
InChI Key BIVUUOPIAYRCAP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrazine dihydrochloride, hydrazine, dihydrochloride, unii-km8dd9j0c8, ccris 5479, diamine dihydrochloride, hydrazinium monochloride, km8dd9j0c8, hydrazine, hydrochloride 1:2, hydrazinedihydrochloride, hydrazine hcl
PubChem CID 17548
IUPAC Name hydrazine;dihydrochloride
SMILES [H+].[Cl-].NN
Specifica
Punti di ebollizione 200°C (decomposition)
Materiale o nome chimico Hydrazine dihydrochloride
Punto di fusione 198°C
Nota nome Special handling precautions required
Colore White
Forma fisica Lump
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio >98%
Informazioni di solubilità Soluble in water. Slightly soluble in alcohol
Peso formulazione 104.97
Odore Odorless
Aspetto White crystalline or lump
Densità 1.42g/cm3
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Idrazina, dicloridrato
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301 + H311 + H331-Tossico se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.