Learn More
Hydrazine Hydrate, 99+%, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10520151 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Flacone in vetro rivestito in plastica
HDPE plastic bottle
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 10520151
Marca: Fisher Chemical H/0560/PB08
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Hydrazine Hydrate, 99+%, Certified AR for Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7803-57-8
Formula molecolare H6N2O
Molecular Weight (g/mol) 50.06
Numero MDL MFCD00149931
InChI Key IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
PubChem CID 24654
ChEBI CHEBI:35511
IUPAC Name hydrazine;hydrate
SMILES O.NN
Specifica
Punti di ebollizione 118°C
Punto di fusione -51.7°C/-61.1°F
Colore Colorless
pH 12
Forma fisica Liquid
Quantità 500 mL
Peso formulazione 50.06g/mol
Imballaggio HDPE plastic bottle