Learn More
Hydrazine Hydrate, 99+%, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7073067 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Flacone in vetro rivestito in plastica
HDPE plastic bottle
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 11482644
Marca: Fisher Chemical H/0560/PB05
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Hydrazine Hydrate, 99+%, Certified AR for Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7803-57-8
Formula molecolare H6N2O
Molecular Weight (g/mol) 50.06
Numero MDL MFCD00149931
InChI Key IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
PubChem CID 24654
ChEBI CHEBI:35511
IUPAC Name hydrazine;hydrate
SMILES O.NN
Specifica
Punti di ebollizione 118°C
Punto di fusione -51.7°C/-61.1°F
Colore Colorless
pH 12
Forma fisica Liquid
Quantità 100 mL
Peso formulazione 50.06g/mol
Imballaggio Flacone in vetro rivestito in plastica
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrazine hydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.