Learn More
Hydrazine Hydrate, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7073066 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
2.5 L
Imballaggio:
Flacone in vetro rivestito in plastica
HDPE plastic bottle
Dimensione della confezione:
2.50L
250mL
Codice prodotto. 10607032
Marca: Fisher Chemical H/0550/PB07
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 7803-57-8
Formula molecolare H6N2O
Molecular Weight (g/mol) 50.06
Numero MDL MFCD00149931
InChI Key IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
PubChem CID 24654
ChEBI CHEBI:35511
IUPAC Name hydrazine;hydrate
SMILES O.NN
Specifica
Punti di ebollizione 118°C
Punto di fusione -51.7°C/-61.1°F
Colore Colorless
pH 12
Forma fisica Liquid
Quantità 250 mL
Peso formulazione 50.06g/mol
Imballaggio Flacone in vetro rivestito in plastica