Learn More
Hydrazine monohydrate, 99+%
Codice prodotto. p-7049631
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
4 x 500 g
Dimensione della confezione:
100g
2000g
2kg
500g
Codice prodotto. 11367198
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 016651.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7803-57-8 | H6N2O | 50.06 g/mol
Hydrazine Hydrate used as a reactant in the cyclizations of pyridinones. It is also used in the study of nanocrystal semiconductors, participating in the functionalization and passivation of surface states. It is widely used as a reducing agent or an intermediate of synthesis in various industrial sectors like water treatment (effluents, industrial boilers), chemical treatment process (metals, mine extraction) or active ingredients synthesis (pharmaceuticals and agrochemicals).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7803-57-8
Formula molecolare H6N2O
Molecular Weight (g/mol) 50.06
Numero MDL MFCD00149931
InChI Key IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
PubChem CID 24654
ChEBI CHEBI:35511
SMILES O.NN
Specifica
Punti di ebollizione 120°C to 121°C
Materiale o nome chimico Hydrazine Monohydrate
Punto di fusione -52°C
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio >99%
Formula lineare H2NNH2·H2O
Numero UN 2030
Punto d'infiammabilità 75° (167°F)
Indice di Merck 14,4771
Informazioni di solubilità Soluble in chloroform,DMSO,methanol. Slightly soluble in water.
IUPAC Name hydrazine hydrate
Peso formulazione 50.06 (32.05 Anhydrous)
Percent Purity ≥99%
Indice di rifrazione 1.431
Densità 1.027
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrazine monohydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Hydrazine monohydrate