missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WTW™ Hydrazine Reagent Test Kits
Click to view available options
N. di test:
100
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Convenient and cost-effective
- Assured quality by AQA/IQC
- For low concentrations and routine work with large sample throughput in the laboratory
- Wide measuring range using rectangular cuvettes for determination of trace concentrations
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | For waste water, drinking water, boiler feed water |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | For PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral photometers |
| Include | Certificates |
| N. di test | 100 |
| Range | 0.005 - 2.00mg/L |
| Metodo test | Photometric |
| Tipo | Photoflex™ Turb/set |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Hydrazine Test Method: photometric 0.005 - 2.00 mg/l N
- Attenzione
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- MIXTURE LIST-Contiene: sulphuric acid
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto