Learn More
Hydriodic acid, ACS, 47%, stab. with 1.5% hypophosphorous acid
Codice prodotto. 11307958
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11307958
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036490.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 10034-85-2 | HI
Hydriodic acid is used as a catalyst in the manufacture of acetic acid, as a pharmaceutical intermediate, in various disinfectants and in the preparation of organic and inorganic iodides. It is also used to prepare alkyl iodides from primary alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampouled under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10034-85-2
Formula molecolare HI
Specifica
Quantità 100 mL