Learn More
Hydriodic acid, for analysis, 57 wt.% aqueous solution, distilled, unstabilized
Codice prodotto. 10013433 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 mL
250 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
250mL
50mL
Codice prodotto. 10013433
Marca: Thermo Scientific Acros 198360010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10034-85-2 | HI | 127.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10034-85-2
Formula molecolare HI
Molecular Weight (g/mol) 127.91
Numero MDL MFCD00011347
InChI Key XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name hydrogen iodide
SMILES I
Specifica
Materiale o nome chimico Hydriodic acid
Densità 1.7000 g/mL
Punti di ebollizione 127.0°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HI
Quantità 1 L
Fieser 01,449; 02,213; 06,281; 07,173; 08,246; 09,238; 10,199; 11,255; 15,166
Indice di Merck 15, 4814
Gravità specifica 1.7
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: soluble.
Peso formulazione 127.91
Grado Analisi