Learn More
Hydrion Tester per pH meccanico a penna Hydrion Insta-Chek™
Codice prodotto. 11785289 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Intervallo di pH:
da 0 a 13
Dimensione della confezione:
pezzi 3
Codice prodotto. 11785289
Marca: Hydrion 5920032
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The Insta-Chek Mechanical pH Pencil immediately gives the surface reaction of any solid to the nearest pH value.
  • Retractable, nonrefillable, mechanical pencils are more convenient than paper-wrap pencils.
  • The widest range available—reading from pH 0 to 13—with 14 different color matches.
  • The handy, easily portable form is perfect for pH spot checks, requiring as little as 0.001 mL of buffered solution.
  • Use pencil on virtually any surface—even irregular or uneven ones.
  • It is effective on porous material and impervious solids.
  • To use, first wet the surface or area with distilled water and stroke several times with the pH pencil.
  • After 15 seconds, compare the resulting color against the color chart.
  • Pack includes three mechanical pencils and two color charts.
Tekniske data
Intervallo di pH da 0 a 13
Da utilizzare con (applicazione) Fornisce immediatamente la reazione di superficie di qualsiasi solido al valore del pH più prossimo
Include Tre portamine e due carte colorimetriche
Quantità 3/conf.
Durata del test 15 sec.
Tipo Matita per pH Hydrion Insta-Chek
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.