Learn More
Cole-Parmer™ Hydrion pH Indicator Strips
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Intervallo di pH:
1 to 14
5 to 9
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Cole-Parmer Hydrion pH Indicator Strips, pH Range: 1 to 14, Color Indicator: Yes, Format: Strip, For Use With: Immediate pH test, Includes: 100 Dip sticks and a handy matching color chart, Quantity: 100/Pk.
Specifica
Specifica
| Indicatore di colore | Yes |
| Intervallo di pH | 5 to 9 |
| Formato | Strip |
| Da utilizzare con (applicazione) | For immediate pH test |
| Include | 100 Dip sticks and a handy matching color chart |
| Quantità | 100/Pk. |
| Tipo | Hydrion pH Indicator Strip |