Learn More
Cole-Parmer™ Hydrion pH Indicator Strips
Codice prodotto. p-8004089 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Intervallo di pH:
1 to 14
5 to 9
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11779899
Marca: Cole-Parmer™ 5920014
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Cole-Parmer Hydrion pH Indicator Strips, pH Range: 1 to 14, Color Indicator: Yes, Format: Strip, For Use With: Immediate pH test, Includes: 100 Dip sticks and a handy matching color chart, Quantity: 100/Pk.
Specifica
Indicatore di colore Yes
Intervallo di pH 5 to 9
Formato Strip
Da utilizzare con (applicazione) For immediate pH test
Include 100 Dip sticks and a handy matching color chart
Quantità 100/Pk.
Tipo Hydrion pH Indicator Strip