Learn More
Emma Safety Footwear Hydro-Tec™ Stability Inlay Soles
Provides foot with side support and extra support at heel and middle of foot.
Marca:  Emma Safety Footwear MM00107245
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10556554
  • 36.00€ / 1 paio
Spedizione stimata: 17-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Regulates moisture
  • Contains active carbon to prevent odor
Specifica
Specifica
Gray
45
Stability Inlay Sole