Learn More
Hydrobromic Acid, purum p.a., Honeywell™
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
250mL
Descrizione
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hydrobromic Acid |
| Densità | 1.49g/mL at 25°C |
| Pressione del vapore | 8mmHg (25°C), 320psi (21.1°C) |
| Quantità | 250 mL |
| Numero UN | 1788 |
| Beilstein | 3587158 |
| Peso formulazione | 80.91g/mol |
| Percent Purity | ≥48% |
| Grado | purum p.a. |