Learn More
Hydrochloric acid, 0.05N Standardized Solution
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
20 L
Dimensione della confezione:
1L
20L
4L
Descrizione
Hydrochloric acid, 0.05N standardized solution is used for volumetric analysis in laboratories.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hydrochloric acid |
| Nota nome | 0.05N |
| Pressione del vapore | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
| Forma fisica | Liquid |
| Colore | Incolore |
| Solubilità | Miscible with water, methanol, ethanol and ether |
| IUPAC Name | hydrogen chloride |
| Quantità | 1 L |
| Peso formulazione | 36.46 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Hydrochloric acid: 0.413%; Water: 99.587% |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Hydrochloric acid, 0.05N Standardized Solution
- Attenzione
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Hydrochloric acid