Learn More
Hydrochloric acid, 0.1 N standard solution
Codice prodotto. 15204624 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic Can
Plastic Drum
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
25L
Codice prodotto. 15204624
Marca: Thermo Scientific Acros 124200250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Volumetric standard solution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrochloric acid
Colore Colorless
Nota nome 0.1 N Standard Solution
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Punti di ebollizione 100.0°C
Concentrazione 0.0998 to 0.1002N (20°C)
Densità 1.0000g/mL
Imballaggio Plastic Can
Gravità specifica 1
Quantità 25 L
Formula molecolare ClH
Formula lineare HCl
Forma fisica Liquid
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Fieser 04,450; 05,533; 06,283
Indice di Merck 15, 4818
Sinonimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol and benzene
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
IUPAC Name hydrogen chloride
Molecular Weight (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Peso formulazione 36.46