Learn More
Hydrochloric Acid, 0.1M, Chem Lab™
Codice prodotto. 11933094
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
Dimensione della confezione:
1L
5L
Codice prodotto. 11933094
Marca: Chem-Lab CL05.0320.1000
Specifica
Aspetto Colorless
pH <2
Composizione Hydrochloric Acid 0.1mol/L Propanol-2
Concentrazione 3.646g HCl/l C3H8O = 0.1 N (±0.0002/20°C)
Densità 0.79g/mL
Odore 2-Propanol
Quantità 1 L
Forma fisica Liquid
Informazioni di solubilità Soluble in Water
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acido cloridrico 0.1 mol/l in Propanolo-2
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: hydrochloric acid