Learn More
Hydrochloric Acid, 0.1M, Chem Lab™
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
Dimensione della confezione:
1L
5L
Specifica
Specifica
| Aspetto | Colorless |
| pH | <2 |
| Composizione | Hydrochloric Acid 0.1mol/L Propanol-2 |
| Concentrazione | 3.646g HCl/l C3H8O = 0.1 N (±0.0002/20°C) |
| Densità | 0.79g/mL |
| Odore | 2-Propanol |
| Quantità | 1 L |
| Forma fisica | Liquid |
| Informazioni di solubilità | Soluble in Water |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Acido cloridrico 0.1 mol/l in Propanolo-2
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
- MIXTURE LIST-Contiene: hydrochloric acid