Learn More
Hydrochloric Acid, 0.1M, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10269480 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 L
Imballaggio:
PolyCube (HDPE)
Dimensione della confezione:
10L
Codice prodotto. 10269480
Marca: JT Baker 7038.9010
High quality grade volumetric solution is ready to use for laboratory and specialized industrial applications.
  • Standardized potentiometrically against an NIST Standard Reference Material, Sodium Carbonate
  • Label provides an actual Lot Analysis as a guarantee of purity and consistency
  • Analytical methods used for these determinations are based on standard test procedures described in technical publications
  • Improvements developed by J.T. Baker are employed to achieve a higher degree of reliability
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrochloric acid
CAS 7647-01-0
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
Concentrazione 0.0997 to 0.1003mol/L
Densità 1g/cm3 at 20°C
Metalli pesanti (come Pb) Max. 0.5 ppm
Imballaggio PolyCube (HDPE)
Note sul grado di purezza Standardized potentiometrically against a NIST Standard Reference Material, Sodium Carbonate
Normalità 0.1N
Quantità 10 L
Formula molecolare ClH
Forma fisica Liquid
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Sinonimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Informazioni di solubilità Fully miscible in water
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
IUPAC Name hydrogen chloride
Molecular Weight (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Peso formulazione 36.46g/mol
Grado BAKER ANALYZED
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
  • P406-Conservare in recipiente resistente alla corrosione/ provvisto di rivestimento interno resistente.