Learn More
Hydrochloric acid, 1N standard solution
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Plastic Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Volumetric standard solution
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hydrochloric acid |
| Colore | Colorless |
| Nota nome | 1N standard solution |
| CAS | 7647-01-0, 7732-18-5 |
| Concentrazione | 0.998 to 1.002N (20°C) |
| Densità | 1.0200g/mL |
| Imballaggio | Plastic Bottle |
| Quantità | 2.5 L |
| Formula molecolare | ClH |
| Formula lineare | HCl |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Hydrochloric acid