Learn More
Hydrochloric acid, 1N standard solution
Codice prodotto. p-3832211 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Plastic Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
Codice prodotto. 10477700
Marca: Thermo Scientific Acros 124210010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Volumetric standard solution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrochloric acid
Colore Colorless
Nota nome 1N standard solution
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Concentrazione 0.998 to 1.002N (20°C)
Densità 1.0200g/mL
Imballaggio Plastic Bottle
Quantità 1 L
Formula molecolare ClH
Formula lineare HCl
Forma fisica Liquid
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Fieser 04,450; 05,533; 06,283
Indice di Merck 15, 4818
Sinonimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
IUPAC Name hydrogen chloride
Molecular Weight (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Peso formulazione 36.45
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrochloric acid, 1N standard solution
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Hydrochloric acid