Learn More
Hydrochloric Acid, 1N Volumetric Solution, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Narrow Mouth Poly Bottle
Dimensione della confezione:
1L
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hydrochloric Acid |
| Nota nome | 1N Volumetric Solution |
| Imballaggio | Narrow Mouth Poly Bottle |
| Gravità specifica | 1L = 1.00kg |
| Quantità | 1 L |
| IUPAC Name | hydrogen chloride |
| Peso formulazione | 36.46 |
| Grado | BAKER ANALYZED™ Reagent |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
- P406-Conservare in recipiente resistente alla corrosione/ provvisto di rivestimento interno resistente.