Learn More
Hydrochloric Acid, 2.0N Solution, Biotech Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15318521 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
4 L
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
4L
Codice prodotto. 15318521
Marca: Avantor J.T.Baker 033603
Produced under GMP guidelines, but for which there is no USP/NF compendia for the product
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrochloric Acid
Nota nome 2.0N Solution
CAS 7647-01-0
Imballaggio Poly Bottle
Gravità specifica 1L = 1.03kg
Quantità 4 L
Formula molecolare ClH
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Sinonimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
IUPAC Name hydrogen chloride
Molecular Weight (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Grado Biotech Reagent