Learn More
Hydrochloric Acid, 37%, Certified AR for Analysis, d=1.18, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12666846 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Flacone in plastica HDPE
Flacone in vetro rivestito in plastica
Plastic Coated Glass bottle
Plastic container
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
500mL
Codice prodotto. 12666846
Marca: Fisher Chemical H/1200/PC15
Richiesta di formato massivo o personalizzato
ClH, CAS Number-7647-01-0, muriatic acid, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, hydrogen chloride, hydrochloric acid, chlorwasserstoff, chloorwaterstof, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, anhydrous hydrochloric acid, 2.5L, 57 deg.C, CHEBI:17883, Colorless, 36.46g/mol | CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
ClH, CAS Number-7647-01-0, spirits of salt, hydrogen chloride, hydrochloric acid, hydrogen chloride hcl, chlorohydric acid, chlorwasserstoff, chloorwaterstof, muriatic acid, acide chlorhydrique, anhydrous hydrochloric acid, 2.5L, 57 deg.C, CHEBI:17883, Colorless, 36.46g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-01-0
Formula molecolare ClH
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Specifica
pH 1
Colore Incolore
Punto di fusione -35°C
Punti di ebollizione 57°C
Imballaggio Flacone in vetro rivestito in plastica
Pressione del vapore 125mbar at 20°C
Quantità 1 L
Viscosità 1.8 mPaS at 15°C
Forma fisica Liquido
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Sinonimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
SMILES Cl
IUPAC Name hydrogen chloride
Molecular Weight (g/mol) 36.46
Peso formulazione 36.46g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrochloric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Hydrochloric acid