Learn More
Hydrochloric Acid, 37%, Extra Pure, d=1.18, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7073074 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Flacone in plastica HDPE
Plastic container
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
5L
Codice prodotto. 10244100
Marca: Fisher Chemical H/1150/PB15
Richiesta di formato massivo o personalizzato
ClH, CAS Number-7647-01-0, hydrogen chloride hcl, muriatic acid, hydrochloric acid, chlorwasserstoff, hydrogen chloride, chlorohydric acid, chloorwaterstof, acide chlorhydrique, spirits of salt, anhydrous hydrochloric acid, 2.5L, 57 deg.C, CHEBI:17883, Colorless, 36.46g/mol | CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
ClH, CAS Number-7647-01-0, hydrogen chloride hcl, muriatic acid, hydrochloric acid, chlorwasserstoff, hydrogen chloride, chlorohydric acid, chloorwaterstof, acide chlorhydrique, spirits of salt, anhydrous hydrochloric acid, 2.5L, 57 deg.C, CHEBI:17883, Colorless, 36.46g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-01-0
Formula molecolare ClH
Molecular Weight (g/mol) 36.46
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC Name hydrogen chloride
SMILES Cl
Specifica
pH –1
Colore Colorless
Punto di fusione -35°C
Punti di ebollizione 57°C
Imballaggio Flacone in plastica HDPE
Pressione del vapore 125mbar at 20°C
Quantità 1 L
Viscosità 1.8 mPaS at 15°C
Forma fisica Liquid
Peso formulazione 36.46g/mol