Learn More
Hydrochloric Acid 4.0 M (4.0 N) Analytical Volumetric Solution (AVL), Reagecon
BIOPHARMA
Codice prodotto. 13407716 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
:
5 L
Codice prodotto. 13407716
Marca: Reagecon H24005
Fully factorized, high purity, stable, certified product, developed and tested for acid/base titrations.
  • Titrant, Standard Titrant, Standard Solution, Standardized Solution, Reference Standard, Reference Material
  • Accurate, stable, reproducible and fully factorized.
  • Titrations performed with this product, exhibit defined stoichiometry, are quantitative, establish an equilibrium that is definitive and fast and provide unambiguous results.
  • Stability is proven (either opened or unopened) for the shelf life of this product.
  • Certified by Reagecon’s ISO 17025 Accredited Test Method (INAB Ref: 264T)
  • Certified to a specification of ± 0.1%.
  • Product is a reagent of known concentration, that is dispensed from a burette or other dispensing apparatus to a sample (analyte), until a reaction between the two liquids is judged to be complete.
  • May be used for manual titrations, or automatic titrations, to determine the end points by detection of any of several properties.
  • Acid/base titrations, also called neutralization titrations, are used to determine either the amount of acid/base in a sample or the substance that can be converted to an acid/base.
Specifica
Concentrazione 4.0 M (4.0 N)
Imballaggio HDPE Jerrycan
Quantità 5 L
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HYDROCHLORIC ACID 4.0N (4.0M)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: hydrochloric acid