Learn More
Hydrochloric acid, 5% v/v aq. soln.
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
4 L
Dimensione della confezione:
1L
4L
500mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hydrochloric acid |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Concentrazione | 5% v/v aq. soln. |
| Quantità | 500 mL |
| Forma fisica | Liquid |
| Numero UN | UN1789 |
| IUPAC Name | dichloropalladium |
| Peso formulazione | 36.46 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Hydrochloric acid, 5% v/v aqueous solution
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Hydrochloric acid