Learn More
Hydrochloric Acid 6 M According to European Pharmacopoeia (EP), Reagecon
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11454789 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
Unit Size:
1L
5L
Product Code. 11454789
Brand: Reagecon 3001500
Fully factorized, high-purity, stable product developed and tested for titrations.
  • European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard, European Pharmacopoeia (EP) Reference Material
  • Accurate, stable, reproducible and fully factorized.
  • Titrations performed with this product, exhibit defined stoichiometry, are quantitative, establish an equilibrium that is definitive and fast and provide unambiguous results.
  • Stability is proven (either opened or unopened) for the shelf life of this product.
  • Certified to a specification of ± 0.2%.
  • Certified by Reagecon’s ISO 17025 Accredited Test Method (INAB Ref: 264T)
  • Product is a reagent of known concentration, that is dispensed from a burette or other dispensing apparatus to a sample (analyte), until a reaction between the two liquids is judged to be complete.
  • May be used for manual titrations, or automatic titrations, to determine the end points by detection as detailed in several EP monographs.
  • NIST traceable.
Specifications
Concentrazione 6 M
Imballaggio HDPE Bottle GL45
Quantità 1 L
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • HYDROCHLORIC ACID 6M
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Precautionary Statement
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: hydrochloric acid 37%