Learn More
Hydrochloric Acid 6 M According to European Pharmacopoeia (EP), Reagecon
Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
Dimensione della confezione:
1L
5L
Descrizione
- European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard, European Pharmacopoeia (EP) Reference Material
- Accurate, stable, reproducible and fully factorized.
- Titrations performed with this product, exhibit defined stoichiometry, are quantitative, establish an equilibrium that is definitive and fast and provide unambiguous results.
- Stability is proven (either opened or unopened) for the shelf life of this product.
- Certified to a specification of ± 0.2%.
- Certified by Reagecon’s ISO 17025 Accredited Test Method (INAB Ref: 264T)
- Product is a reagent of known concentration, that is dispensed from a burette or other dispensing apparatus to a sample (analyte), until a reaction between the two liquids is judged to be complete.
- May be used for manual titrations, or automatic titrations, to determine the end points by detection as detailed in several EP monographs.
- NIST traceable.
Specifica
Specifica
| Concentrazione | 6 M |
| Imballaggio | HDPE Bottle GL45 |
| Quantità | 5 L |
| Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- HYDROCHLORIC ACID 10% w/v
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..
- MIXTURE LIST-Contiene: hydrochloric acid 37%