Learn More
Hydrochloric Acid Solution, 10% by Weight, Chem-Lab
Codice prodotto. 11948534
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Polyethylene
Dimensione della confezione:
1L
Codice prodotto. 11948534
Marca: Chem-Lab CL0203221000
Used as a laboratory reagent and acidifying agent. Hydrochloric Acid Solution, 10% by Weight, Chem-Lab contains 105g HCl per liter of water. It is used for pH control, in the production of organic and inorganic compounds, and in the regeneration of ion exchange resins.
Hydrochloric acid is a corrosive, strong mineral acid with many industrial uses. It is a colorless, highly pungent solution of hydrogen chloride (HCl) in water. It is frequently used in pH buffer solutions, in the regeneration of ion exchange resins and in the production of chlorides and the synthesis of organic products.
Specifica
Colore Colorless
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Composizione 105g HCl per 1L H2
Concentrazione 10% (by weight)
Densità 1.05g/mL
Imballaggio Polyethylene
Quantità 1 L
Formula molecolare ClH
Forma fisica Liquid
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Sinonimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
IUPAC Name hydrogen chloride
Molecular Weight (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Peso formulazione 36.46g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acido cloridrico 10 p/p % soluzione
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: hydrochloric acid