Learn More
Hydrochloric acid, for analysis, 25% solution in water
Codice prodotto. p-3361477 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Codice prodotto. 10269623
Marca: Thermo Scientific Acros 387800010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Formula molecolare ClH
Molecular Weight (g/mol) 36.46
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC Name hydrogen chloride
SMILES Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrochloric acid
Colore Colorless
Punto di fusione -70.0°C
Punti di ebollizione 107.0°C
Densità 1.1200g/mL
Imballaggio Plastic bottle
Residuo dopo la combustione 0.0005% max.
Gravità specifica 1.12
Quantità 1 L
Formula lineare HCl
Forma fisica Liquid
Indice di Merck 15, 4818
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 36.45
Percent Purity ≥25.0%
Grado Analytical
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrochloric acid, 25%
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Hydrochloric acid