Learn More
Hydrochloric Acid, BAKER INSTRA-ANALYZED Plus, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15588594 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.5 L
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
500mL
Codice prodotto. 15588594
Marca: JT Baker 9385.0500
Analyzed for up to 64 metals in the low parts-per-billion (ppb) range, ensuring low background interference for conducting critical trace metal analysis.
BAKER INSTRA-ANALYZED™ Plus acids allow for testing of more trace metals with tighter specifications.
  • Quality assured for up to 64 trace metals tested to low parts-per-billion (ppb) levels
  • Lot to lot consistency ensures reliable results between tests
  • Space-saving HDPE packaging with low metallic extractables
  • Enhanced safety with tamper-evident caps
  • Environmentally-friendly recyclable HDPE bottles
  • Strict protocols in an ISO facility ensure quality in manufacturing
Identificatori chimici
CAS 7647-01-0
Formula molecolare ClH
Molecular Weight (g/mol) 36.46
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC Name hydrogen chloride
SMILES Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrochloric acid
pH 0.1 (1N aq. soln.)
Colore Colorless
Punto di fusione -35°C
Punti di ebollizione 48°C
Densità 1.18g/mL at 20°C
Odore Pungent
Imballaggio HDPE
Pressione del vapore 14.1 kPa
Note sul grado di purezza For use in Trace Metal Analysis
Intervallo percentuale saggio 34-37%
Note percentuale saggio w/w
Quantità 0.5 L
Forma fisica Liquid
Informazioni di solubilità Soluble in water
Peso formulazione 36.46g/mol
Grado BAKER INSTRA-ANALYZED™ Plus
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.