Learn More
Hydrochloric acid concentrate for dilution to 0.1 N in aqueous solution, DILUT-IT™, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10107860 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 mL
150 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10107860
Marca: JT Baker 4657
For Laboratory, Research, or Manufacturing Use
  • Management of Change (MOC) category = N
  • (1/10 equiv. = 3.646 g HCl)
  • Makes 0.1 N solution after dilution to 1000 mL
Identificatori chimici
CAS 7647-01-0
Formula molecolare ClH
Molecular Weight (g/mol) 36.46
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name hydrogen chloride
SMILES Cl
Specifica
Concentrazione 0.1 mol/L
Densità 1 g/cm³ (20°C)
Imballaggio DILUT-IT™ Ampule (LDPE)
Normalità Passes Test
Quantità 150 mL
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
  • P405-Conservare sotto chiave.