Learn More
Hydrochloric acid concentrate for dilution to 0.1 N in aqueous solution, DILUT-IT™, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10210051 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 mL
150 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10210051
Marca: JT Baker 4655
For Laboratory, Research, or Manufacturing Use
  • Management of Change (MOC) category = N
  • (1/10 equiv. = 3.646 g HCl)
  • Makes 0.1 N solution after dilution to 1000 mL
Identificatori chimici
CAS 7647-01-0
Formula molecolare ClH
Molecular Weight (g/mol) 36.46
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name hydrogen chloride
SMILES Cl
Specifica
Concentrazione 0.1 mol/L
Densità 1 g/cm³ (20°C)
Imballaggio DILUT-IT™ Ampule (LDPE)
Normalità Passes Test
Quantità 50 mL
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
  • P406-Conservare in recipiente resistente alla corrosione/ provvisto di rivestimento interno resistente.