Learn More
Hydrochloric acid, Honeywell™
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
2.50L
Descrizione
- Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
Specifica
Specifica
| CAS | 7647-01-0, 7732-18-5 |
| Punti di ebollizione | 42°C (1.013 hPa) |
| CAS min. % | ≥50.00%, ≥30.00% |
| CAS max % | <70.00%, <50.00% |
| Imballaggio | Plastic Bottle |
| Note sul grado di purezza | Semiconductor grade acid |
| Quantità | 2.5 L |
| Formula molecolare | ClH |
| Forma fisica | Liquid |
| Numero MDL | MFCD00011324 MFCD00792839 |
| Vedi altri risultati |