Learn More
Hydrochloric Acid, NF, GenAR™, Macron Fine Chemicals™
Codice prodotto. 15598034
Click to view available options
:
2.5L
Codice prodotto. 15598034
Marca: Macron Fine Chemicals 262646
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A reagent specifically developed for use in biotechnology and genetic research and that conforms to the requirements of the National Formulary (NF).
  • Meets NF, BP, EP and JP requirements
  • Regulated by the Food and Drug Administration
  • Meets the requirements for use in pharmaceutical processing and prescription compounding
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrochloric Acid
pH 0.1 (1N aq. soln.)
Colore Colorless
CAS 7647-01-0
Punto di fusione -35°C
Punti di ebollizione 48°C
Densità 1.18g/mL
Metalli pesanti (come Pb) ≤5 ppm
Identificazione Passes test
Odore Pungent
Imballaggio Glass bottle
Residuo dopo la combustione ≤0.008%
Pressione del vapore 14.1 kPa
Note sul grado di purezza Meets: NF, BP, EP, JP, cGMP
Intervallo percentuale saggio 36.5 to 38.0%
Quantità 2.5 L
Formula molecolare ClH
Forma fisica Liquid
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Sinonimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Informazioni di solubilità Water
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
IUPAC Name hydrogen chloride
Molecular Weight (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Peso formulazione 36.46g/mol
Grado GenAR